Få mere at vide
Buerkle™ Engangs dykkehævert
Artikelnummer. p-8002447 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
75 ml
175 ml
275 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10780763
Brand: Buerkle™ 53870050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bortskaf prøvetageren i stedet for at udføre en kompliceret rengøringsproces. Buerkle™ Engangs-dykkesifoner er konstrueret af gennemsigtig polyethylen, som modstår vedhæftning og minimerer prøveophobning.
Efter prøveudtagning af stærkt klæbende væsker kan det være mere omkostningseffektivt at bortskaffe prøveudtageren end at udføre en kompliceret rengøringsproces.
  • Konstrueret af en gennemsigtig polyethylen, der modstår vedhæftning af prøvematerialet, hvilket minimerer prøveretention på stemplet sifon.
  • Indholdet er tydeligt synligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Uddybende sifon
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 75 ml
Engangs Engangsbrug
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Længde (metrisk) 500 mm