Få mere at vide
Buerkle™ Engangs dykkehævert
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
75 ml
175 ml
275 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Efter prøveudtagning af stærkt klæbende væsker kan det være mere omkostningseffektivt at bortskaffe prøveudtageren end at udføre en kompliceret rengøringsproces.
- Konstrueret af en gennemsigtig polyethylen, der modstår vedhæftning af prøvematerialet, hvilket minimerer prøveretention på stemplet sifon.
- Indholdet er tydeligt synligt.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Uddybende sifon |
| Materiale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 175 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Længde (metrisk) | 750 mm |