Få mere at vide
Thermo Scientific™ Stempel-i-nål autosampler sprøjter til Thermo Scientific™ Instrumenter
Artikelnummer. 12886036 Shop alle Thermo Scientific produkter
Nålemåler:
23 G
26 G
31 G
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12886036
Brand: Thermo Scientific™ 365A0241
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få nøjagtige og reproducerbare resultater over en række volumener med Thermo Scientific™ Stempel-i-nål autosampler sprøjter til Thermo Scientific Instruments .
Få nøjagtige og reproducerbare resultater over en række volumener med Thermo Scientific™ Stempel-i-nål autosampler sprøjter til Thermo Scientific Instruments .
  • Manuelle sprøjter i industristandardstørrelse
  • Hvid skala bagside for nem læsning
  • Opløsningsmiddelbestandige markeringer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Oversigt 0,5μ L volumen; 23 gauge; 57 mm længde
    Nålemåler 23 G
    Længde (metrisk) 57 mm
    Produkttype GC Autosampler sprøjte, aftagelig nål
    Engangs Genanvendelig
    Mængde Ea.
    Volumen (metrisk) 0,5μ L
    Længde (metrisk) nål 57 mm
    Nålespids stil Kegle
    Til brug med (udstyr) TriPlus RSH Autosampler og TriPlus 100LS Autosampler
    Tilslutningstype Aftagelig