Få mere at vide
asecos™ Stempeldåseark
Product Code. p-200003680 Shop All asecos Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
2,5 l
Materiale:
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Stål
Product Code. 17866576
Brand: asecos™ 23133
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Stempelbeholderen er ideel til sikker fugtning af rengøringsklude og svampe.
  • Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til indholdsmærkning
  • Pumpeenhed med fjedermonteret dasherplade i rustfrit stål og integreret flammedæmper
Specifications
Produkttype Stempeldåse
Kapacitet (engelsk) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Farve Gul
Til brug med (applikation) Safe moistening cleaning rags and sponges
Materiale Stål
Bredde (engelsk) 7,01 tommer.
Bredde (metrisk) 178.00 mm
Højde (engelsk) 7,87 tommer
Højde (metrisk) 200.00 mm
Vægt (engelsk) 1.98 lb.
Vægt (metrisk) 0.9 kg