Få mere at vide
asecos™ Stempeldåseark
Artikelnummer. p-200003645 Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
Artikelnummer. 17826336
Brand: asecos™ 40097
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Stempelbeholderen er ideel til sikker fugtning af rengøringsklude og svampe.
  • Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til indholdsmærkning
  • Pumpeenhed med fjedermonteret dasherplade i rustfrit stål og integreret flammedæmper
Tekniske data
Produkttype Plunger Can
Kapacitet (engelsk) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Farve Gul
Til brug med (applikation) Safe moistening cleaning rags and sponges
Materiale Polyethylen
Bredde (engelsk) 4,72 tommer
Bredde (metrisk) 120.00 mm
Højde (engelsk) 10,43 tommer.
Højde (metrisk) 265.00 mm
Vægt (engelsk) 1.54 lb.
Vægt (metrisk) 0.7 kg