Få mere at vide
asecos™ Stempeldåseark
Artikelnummer. 17866576 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
2,5 l
Materiale:
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Stål
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale
17866576 1 l Stål
17816336 2,5 l Stål
17866536 1 l Rustfrit stål
17816386 2 l Rustfrit stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17866576 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 23133
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Stempelbeholderen er ideel til sikker fugtning af rengøringsklude og svampe.
  • Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til indholdsmærkning
  • Pumpeenhed med fjedermonteret dasherplade i rustfrit stål og integreret flammedæmper
Tekniske data
Produkttype Stempeldåse
Kapacitet (engelsk) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Farve Gul
Til brug med (applikation) Sikre fugtige rengøringsklude og svampe
Materiale Stål
Bredde (engelsk) 7,01 tommer.
Bredde (metrisk) 178.00 mm
Højde (engelsk) 7,87 tommer
Højde (metrisk) 200.00 mm
Vægt (engelsk) 1.98 lb.
Vægt (metrisk) 0.9 kg