Få mere at vide
asecos™ Stempeldåseark
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
2,5 l
Materiale:
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Stål
Beskrivelse
- Incl. multilingual safety sticker for content labelling
- Pumping unit with spring-mounted stainless steel dasher plate and integrated flame arrester
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Plunger Can |
| Kapacitet (engelsk) | 0.3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Farve | Gray |
| Til brug med (applikation) | Safe moistening cleaning rags and sponges |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Bredde (engelsk) | 5.20 in. |
| Bredde (metrisk) | 132.00 mm |
| Højde (engelsk) | 10.16 in. |
| Højde (metrisk) | 258.00 mm |
| Vis mere |