Få mere at vide
asecos™ Stempeldåseark
Artikelnummer. 17826336 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17826336 1 l
17886456 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17826336 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 40097
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Stempelbeholderen er ideel til sikker fugtning af rengøringsklude og svampe.
  • Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til indholdsmærkning
  • Pumpeenhed med fjedermonteret dasherplade i rustfrit stål og integreret flammedæmper
Tekniske data
Produkttype Plunger Can
Kapacitet (engelsk) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Farve Gul
Til brug med (applikation) Sikre fugtige rengøringsklude og svampe
Materiale Polyethylen
Bredde (engelsk) 4,72 tommer
Bredde (metrisk) 120.00 mm
Højde (engelsk) 10,43 tommer.
Højde (metrisk) 265.00 mm
Vægt (engelsk) 1.54 lb.
Vægt (metrisk) 0.7 kg