Få mere at vide
asecos™ Stempeldåseark
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
2,5 l
Materiale:
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Stål
Beskrivelse
- Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til indholdsmærkning
- Pumpeenhed med fjedermonteret dasherplade i rustfrit stål og integreret flammedæmper
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spray Can |
| Kapacitet (engelsk) | 0,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Farve | Grå |
| Til brug med (applikation) | Spray cleaning surfaces sparingly and in measured doses. |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Bredde (engelsk) | 7,01 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 178.00 mm |
| Højde (engelsk) | 12,01'' |
| Højde (metrisk) | 305.00 mm |
| Vis mere |