Få mere at vide
Socorex™ Stempel til Acura™ Kapillære mikropipetter
Artikelnummer. 10618271
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 5μ L
100 til 200μ L
Farve:
Rød
Stål
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
10618271 1 til 5μ L Stål Pakke med 5
10499820 100 til 200μ L Rød Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10618271 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 342.005
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Mikropipettestempel med ETFE-spids i rustfrit stål. Socorex™ Stempel til Acura™ Kapillære mikropipetter er designet med matchende hætte og spids farvekoder.
  • Rustfri stålkonstruktion.
  • ETFE spids for kemikalieresistens.
  • Matchende hætte og spids farvekode.
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 5μ L
Farve Stål
Mængde 5/Pk.
Produkttype Reservestempel med glaskapillærer
Til brug med (udstyr) Acura Capillar 846 MicroPipette
Materiale Rustfrit stål, ETFE