Få mere at vide
Plumbagin, MedChemExpress
Beskrivelse
Plumbagin (2-Methyljuglone) is a naphthoquinone isolated from Plumbago zeylanica L, exhibits anticancer and antiproliferative activities.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Plumbagin |
| CAS | 481-42-5 |
| Farve | Orange |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H8O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Methyljuglone |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (797.11 mM) |
| SMIL | O=C1C(C)=CC(C2=C1C=CC=C2O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.18 |
| Vis mere |