Få mere at vide
Plumbagin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484917
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16484917 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16484917 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1497
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Plumbagin (2-Methyljuglone) is a naphthoquinone isolated from Plumbago zeylanica L, exhibits anticancer and antiproliferative activities.
Plumbagin (2-Methyljuglone) is a naphthoquinone isolated from Plumbago zeylanica L, exhibits anticancer and antiproliferative activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Plumbagin
CAS 481-42-5
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H8O3
Mængde 50 mg
Synonym 2-Methyljuglone
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (797.11 mM)
SMIL O=C1C(C)=CC(C2=C1C=CC=C2O)=O
Molekylvægt (g/mol) 188.18
Formel vægt 188.18
Procent renhed 98.16%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease