Få mere at vide
Plumbagin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10235810 1 g Glasflaske 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10235810 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 184040010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 481-42-5 | C11H8O3 | 188.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Plumbagin
Navn note 99+%
CAS 481-42-5
Smeltepunkt 75°C to 78°C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H8O3
MDL nummer MFCD00001682
Mængde 1 g
Merck Index 15, 7655
Synonym plumbagin, plumbagine, 5-hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone, plumbaein, plumbagone, 2-methyljuglone, 5-hydroxy-2-methyl-1,4-naphthalenedione, 2-methyl-5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-hydroxy-2-methyl-1,4 naphthoquinone, 1,4-naphthalenedione, 5-hydroxy-2-methyl
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,chloroform,benzene,,acetic acid
InChI nøgle VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=O)C2=C(C1=O)C=CC=C2O
IUPAC navn 5-hydroxy-2-methylnaphthalen-1,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 188.18
PubChem CID 10205
ChEBI CHEBI:8273
Formel vægt 188.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Plumbagin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.