Få mere at vide
Fisherbrand™ Stik uden kabelelektrode
Artikelnummer. 11756199 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
11756199 5 m Hver
1 options
Artikelnummer. 11756199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00 DKK
    130.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 82.93 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette holdbare koaksialkabel til S7- eller S8-hovedelektroder er ideelt til at forbinde skrueterminaler på pH-regulatorer.
  • Stik til tilslutning til skrueterminaler på pH-regulatorer
  • Til kombinerede elektroder
  • Stik uden kabelelektrode
  • S7 kabel afbryd 5M
Tekniske data
Konnektortyper S7
Oversigt Stik uden kabelelektrode
Type Prop
Længde (metrisk) kabel 5 m