Beskrivelse
For use with 2 x 75mm tubes.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Plug Stopper Cap |
| Materiale | Polypropylene |
| Farve | Red |
| Størrelse (engelsk) | 0.47 in. |
| Størrelse (metrisk) | 12 mm |
| Til brug med (udstyr) | 12 x 75 mm Tubes |