Få mere at vide
Labcon™ Plug Style Caps til 17 mm Dia. Kulturrør
Shop alle Labcon produkter
Lukkestørrelse:
17 mm
Beskrivelse
- Hætte til 17 x 100 mm dyrkningsrør
- Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 17 mm |
| Forsteriliseret | Nej |
| Produkttype | Stikhætte |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Klar |
| nr. pr. pakke | 500 Kapsler/Pk. |
| nr. pr. sag | 1000 Caps/Cs. |
| Emballage | Taske |
| Mængde | 500 Kasketter/Taske, 2 Poser/Cs. |
| Vis mere |