Få mere at vide
Labcon Plug Style Caps til 12 x 75 mm kulturrør
Hætten inkluderer riller til sikkert at gribe siderne af rørene
Brand: Labcon 3302-870-000-9
106.20 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Riflet prop Style Cap
- Stikhætte til dyrkningsrør
- Passer til 12 x 75 mm dyrkningsrør
- Hætten inkluderer riller til sikkert at gribe siderne af rørene
- Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP | |
Nej | |
Må ikke autoklaveres | |
Diverse | |
ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) | |
Ikke steril | |
Engangsbrug |
13 mm | |
Rørpropper | |
Polyethylen | |
Centrifugering; Til cellekultur og generel laboratoriebrug | |
75 mm | |
Rør |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labcon Plug Style Caps til 12 x 75 mm kulturrør > Diverse
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion