Få mere at vide
Labcon Plug Style Caps til 12 x 75 mm kulturrør
Artikelnummer. 17255704 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Neutral
Orange
Rød
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17255704 Grøn
16604072 Neutral
16614072 Hvid
17205704 Gul
17225704 Rød
17235704 Blå
17245704 Lilla
17265704 Diverse
17215704 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17255704 Leverandør Labcon Leverandørnr. 33028080009
Edge
Hætten inkluderer riller til sikkert at gribe siderne af rørene
  • Riflet prop Style Cap
  • Stikhætte til dyrkningsrør
  • Passer til 12 x 75 mm dyrkningsrør
  • Hætten inkluderer riller til sikkert at gribe siderne af rørene
  • Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polyethylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Lukkestørrelse 13 mm
Forsteriliseret Nej
Produkttype Rørpropper
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polyethylen
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Centrifugering; Til cellekultur og generel laboratoriebrug
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Længde (metrisk) 75 mm
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Rør