Få mere at vide
Labcon Plug Style Caps til 12 x 75 mm kulturrør
Hætten inkluderer riller til sikkert at gribe siderne af rørene
Brand:  Labcon 3302-807-000-9
185.20 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17245704
  • 299.00 DKK / Pakke med 1000
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Riflet prop Style Cap
  • Stikhætte til dyrkningsrør
  • Passer til 12 x 75 mm dyrkningsrør
  • Hætten inkluderer riller til sikkert at gribe siderne af rørene
  • Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polyethylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Nej
Må ikke autoklaveres
Lilla
ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Ikke steril
Engangsbrug
13 mm
Rørpropper
Polyethylen
Centrifugering; Til cellekultur og generel laboratoriebrug
75 mm
Rør
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labcon Plug Style Caps til 12 x 75 mm kulturrør > Lilla