Få mere at vide
Labcon Plug Style Caps til 12 x 75 mm kulturrør
Shop alle Labcon produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Beskrivelse
- Riflet prop Style Cap
- Stikhætte til dyrkningsrør
- Passer til 12 x 75 mm dyrkningsrør
- Hætten inkluderer riller til sikkert at gribe siderne af rørene
- Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Lukkestørrelse | 13 mm |
| Forsteriliseret | Nej |
| Produkttype | Rørpropper |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Blå |
| Til brug med (applikation) | Centrifugering; Til cellekultur og generel laboratoriebrug |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Vis mere |