Få mere at vide
Labcon Plug Style Caps til 12 x 75 mm kulturrør
Artikelnummer. 17215704 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Artikelnummer. 17215704
Brand: Labcon 33028030009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hætten inkluderer riller til sikkert at gribe siderne af rørene
  • Riflet prop Style Cap
  • Stikhætte til dyrkningsrør
  • Passer til 12 x 75 mm dyrkningsrør
  • Hætten inkluderer riller til sikkert at gribe siderne af rørene
  • Endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polyethylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Lukkestørrelse 13 mm
Forsteriliseret Nej
Produkttype Rørpropper
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polyethylen
Farve Orange
Til brug med (applikation) Centrifugering; Til cellekultur og generel laboratoriebrug
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Længde (metrisk) 75 mm
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Rør