Beskrivelse
- Fleksible polyethylenhætter giver bedre lækagebestandighed end standardhætter
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 17 mm |
| Produkttype | Flangeprop-kondensator |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | LDPE |
| Farve | Neutral |
| nr. pr. pakke | 1000 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (udstyr) | 15 ml centrifugerør med flad top |
| Engangs | Engangsbrug |