Få mere at vide
Memmert™ Plug-in rørforlænger til ovn
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
Modeller U, UF TS, UNpa, S, I, ICP , IPP, IPS, HPP , ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 1060
Udsugningsluftkanal
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Plug-in rørforlænger (udvendig diameter 60,3 mm, indvendig 57 mm)
- Vinklet
- Kun modellerne U, I, S
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Modeller U, UF TS, UNpa, S, I, ICP , IPP, IPS, HPP , ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 1060 |
| Type | Plug-in Tube Extension |
| Diameter (metrisk) | 57 (indvendig) mm, 60,3 (udvendig) mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering