Få mere at vide
Memmert™ Plug-in rørforlænger til ovn
Artikelnummer. 15125543 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
Modeller U, UF TS, UNpa, S, I, ICP , IPP, IPS, HPP , ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 1060
Udsugningsluftkanal
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15125543
Brand: Memmert™ B29718
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse rørforlænger med Memmert ovne. Memmert™ Plug-in rørforlænger til ovne er designet til udsugningsluftkanaler og tilslutning med slange, hvis det er nødvendigt.
  • Plug-in rørforlænger (udvendig diameter 60,3 mm, indvendig 57 mm)
  • Vinklet
  • Kun modellerne U, I, S
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Modeller U, UF TS, UNpa, S, I, ICP , IPP, IPS, HPP , ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 1060
Type Plug-in Tube Extension
Diameter (metrisk) 57 (indvendig) mm, 60,3 (udvendig) mm