Få mere at vide
Memmert™ Plug-In Tube Extension til UN55plus, lige
Artikelnummer. 17580306 Shop alle Memmert produkter
Diameter (metrisk):
OD 60,3 mm, ID 57 mm
Artikelnummer. 17580306
Brand: Memmert™ UN55plusB29718
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plug-in rørforlænger designet til udsugningsluftkanaler og tilslutning med slange om nødvendigt.
  • Tilbehør
  • Plug-in rørforlænger (ydre diameter 60,3 mm, indvendig 57 mm)
  • Lige
Tekniske data
Til brug med (udstyr) UN55plus ovn
Type Plug-in Tube Extension
Diameter (metrisk) OD 60,3 mm, ID 57 mm