Få mere at vide
Memmert™ Plug-In Tube Extension til UN55plus, lige
Artikelnummer. 17590306 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
OD 60,3 mm, ID 57 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
17590306 OD 60,3 mm, ID 57 mm
1 options
Artikelnummer. 17590306 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UN55plusB29719
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Plug-in rørforlænger designet til udsugningsluftkanaler og tilslutning med slange om nødvendigt.
  • Tilbehør
  • Plug-in rørforlænger (ydre diameter 60,3 mm, indvendig 57 mm)
  • Lige
Specifications
Til brug med (udstyr) UN55plus ovn
Type Plug-in Tube Extension
Diameter (metrisk) OD 60,3 mm, ID 57 mm