Få mere at vide
Memmert™ Plug-In Tube Extension til UF750plus, lige
Shop alle Memmert produkter
Diameter (metrisk):
OD 60,3 mm, ID 57 mm
Beskrivelse
- Tilbehør
- Plug-in rørforlænger (ydre diameter 60,3 mm, indvendig 57 mm)
- Lige
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | UF750plus ovn |
| Type | Plug-in Tube Extension |
| Diameter (metrisk) | OD 60,3 mm, ID 57 mm |