Få mere at vide
Memmert™ Plug-In Tube Extension til SN75plus, lige
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
SN75plus sterilisator
Beskrivelse
- Tilbehør
- Plug-in rørforlænger (ydre diameter 60,3 mm, indvendig 57 mm)
- Lige
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 60.3 mm |
| Til brug med (udstyr) | SN75plus sterilisator |