Få mere at vide
Memmert™ Plug-In Tube Extension til SN750, lige
Artikelnummer. 17528715 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
SN750 Sterilisator
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17528715 SN750 Sterilisator
1 options
Artikelnummer. 17528715 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. SN750B29718
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Plug-in rørforlænger designet til udsugningsluftkanaler og tilslutning med slange om nødvendigt.
  • Tilbehør
  • Plug-in rørforlænger (ydre diameter 60,3 mm, indvendig 57 mm)
  • Lige
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 60.3 mm
Til brug med (udstyr) SN750 Sterilisator