Få mere at vide
Memmert™ Plug-In Tube Extension til SF750plus, lige
Artikelnummer. 17548365 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
SF750plus sterilisator
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17548365 SF750plus sterilisator
1 options
Artikelnummer. 17548365 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. SF750plusB29718
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Plug-in rørforlænger designet til udsugningsluftkanaler og tilslutning med slange om nødvendigt.
  • Tilbehør
  • Plug-in rørforlænger (ydre diameter 60,3 mm, indvendig 57 mm)
  • Lige
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 60.3 mm
Til brug med (udstyr) SF750plus sterilisator