Få mere at vide
Memmert™ Plug-In Tube Extension til SF55, lige
Artikelnummer. 17508305 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
SF55 Sterilisator
Artikelnummer. 17508305
Brand: Memmert™ SF55B29719
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plug-in rørforlænger designet til udsugningsluftkanaler og tilslutning med slange om nødvendigt.
  • Tilbehør
  • Plug-in rørforlænger (ydre diameter 60,3 mm, indvendig 57 mm)
  • Lige
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 60.3 mm
Til brug med (udstyr) SF55 Sterilisator