Få mere at vide
Memmert™ Plug-In Tube Extension til SF30plus, lige
Artikelnummer. 17568235 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
SF30plus sterilisator
Artikelnummer. 17568235
Brand: Memmert™ SF30plusB29719
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plug-in rørforlænger designet til udsugningsluftkanaler og tilslutning med slange om nødvendigt.
  • Tilbehør
  • Plug-in rørforlænger (ydre diameter 60,3 mm, indvendig 57 mm)
  • Lige
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 60.3 mm
Til brug med (udstyr) SF30plus sterilisator