Beskrivelse
- Koaksialstik til pH-, redox-, ammoniak- og natriumkombinationselektroder, pH- og redox-enkeltelektroder samt referenceelektroder i Plus-serien. L- og LB-seriens stik er kompatible. LB-fatningerne matcher farverne med BlueLine-elektroderne
- Elektrodestik til referenceelektroder fra forgængerserien
- Stik til ledningsevnemåleceller med temperatursensor og iltceller, til ældre modeller
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | DIN |
| Til brug med (udstyr) | Konnektorelektroder til pH- og ORP-elektroder med stikhoved |
| Type | L 1 A |
| Inkluderer | 1m koaksialkabel, DIN instrumentstik |
| Længde (metrisk) kabel | 1 m |