Få mere at vide
SI Analytics™ Tilslutningskabler og stik
Shop alle SI Analytics produkter
Længde (metrisk) kabel:
1 m
10 m
2 m
5 m
Type:
K 1 A
K 10 A
K2X
K5A
L 1 A
L 1 BNC
L 1 N
L 1 NN
L 2 A
Stikkabel kombination
V 1 H
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Koaksialstik til pH-, redox-, ammoniak- og natriumkombinationselektroder, pH- og redox-enkeltelektroder samt referenceelektroder i Plus-serien. L- og LB-seriens stik er kompatible. LB-fatningerne matcher farverne med BlueLine-elektroderne
- Elektrodestik til referenceelektroder fra forgængerserien
- Stik til ledningsevnemåleceller med temperatursensor og iltceller, til ældre modeller
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | VP 6-pole electrode socket |
| Type | Stikkabel kombination |
| Inkluderer | VP 6-polet elektrodestik, 5 m kabel KA 19 (1 koaksial+ 3 ledninger) op til 130° C, fri ende |
| Længde (metrisk) kabel | 5 m |