Få mere at vide
SI Analytics™ Tilslutningskabler og stik
Shop alle SI Analytics produkter
Længde (metrisk) kabel:
1 m
10 m
2 m
5 m
Type:
K 1 A
K 10 A
K2X
K5A
L 1 A
L 1 BNC
L 1 N
L 1 NN
L 2 A
Stikkabel kombination
V 1 H
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Koaksialstik til pH-, redox-, ammoniak- og natriumkombinationselektroder, pH- og redox-enkeltelektroder samt referenceelektroder i Plus-serien. L- og LB-seriens stik er kompatible. LB-fatningerne matcher farverne med BlueLine-elektroderne
- Elektrodestik til referenceelektroder fra forgængerserien
- Stik til ledningsevnemåleceller med temperatursensor og iltceller, til ældre modeller
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Koaksial elektrodestik |
| Type | K5A |
| Inkluderer | 5m koaksialkabel, DIN instrumentstik |
| Længde (metrisk) kabel | 10 m |