Få mere at vide
SI Analytics™ Tilslutningskabler og stik
Artikelnummer. 10466165 Shop alle SI Analytics produkter
Længde (metrisk) kabel:
1 m
10 m
2 m
5 m
Type:
K 1 A
K 10 A
K2X
K5A
L 1 A
L 1 BNC
L 1 N
L 1 NN
L 2 A
Stikkabel kombination
V 1 H
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10466165
Brand: SI Analytics™ 285122464
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ Tilslutningskabler og stik fås i forskellige kombinationer af elektrodestik, instrumentstik og kabellængde.
  • Koaksialstik til pH-, redox-, ammoniak- og natriumkombinationselektroder, pH- og redox-enkeltelektroder samt referenceelektroder i Plus-serien. L- og LB-seriens stik er kompatible. LB-fatningerne matcher farverne med BlueLine-elektroderne
  • Elektrodestik til referenceelektroder fra forgængerserien
  • Stik til ledningsevnemåleceller med temperatursensor og iltceller, til ældre modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper DIN
Type L 2 A
Inkluderer 2m koaksialkabel, DIN instrumentstik
Længde (metrisk) kabel 2 m