Få mere at vide
SI Analytics™ Tilslutningskabler og stik
Artikelnummer. 10001072 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
1 m
2 m
5 m
10 m
Type:
K 1 A
K 10 A
K2X
K5A
L 1 A
L 1 BNC
L 1 N
L 1 NN
L 2 A
Stikkabel kombination
V 1 H
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel Type unitSize
10001072 1 m L 1 NN Hver
10535553 5 m K 10 A -
10326932 1 m L 1 N Hver
10604671 1 m L 1 BNC Hver
10406812 1 m K 1 A -
10305111 1 m V 1 H Hver
10684661 1 m L 1 A Hver
10466165 2 m L 2 A -
10652832 5 m Stikkabel kombination -
10152071 2 m K2X -
10559371 10 m K5A -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10001072 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285122489
SI Analytics™ Tilslutningskabler og stik fås i forskellige kombinationer af elektrodestik, instrumentstik og kabellængde.
  • Koaksialstik til pH-, redox-, ammoniak- og natriumkombinationselektroder, pH- og redox-enkeltelektroder samt referenceelektroder i Plus-serien. L- og LB-seriens stik er kompatible. LB-fatningerne matcher farverne med BlueLine-elektroderne
  • Elektrodestik til referenceelektroder fra forgængerserien
  • Stik til ledningsevnemåleceller med temperatursensor og iltceller, til ældre modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper 2 x 4 mm Banana Plug
Type L 1 NN
Inkluderer 1 m koaksialkabel, 2 x 4 mm bananstik
Længde (metrisk) kabel 1 m