Få mere at vide
Hamilton™ Stik 1/4-28 Gevind 10/pk
Beskrivelse
Specifikationsark
- Tilslutning 1– Mand 1/4-28
- Forbindelse 2– Prop
- Monteringsmateriale– CTFE
- Maksimalt tryk– 87 psi (6 bar)
- Salgsmængde– 10 pr pakke
- ID– Prop
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Tråd |
| Mængde | 10 stk./pakke |
| Materiale | CTFE |