Få mere at vide
BRAND™ PLTconnect™ Software
Artikelnummer. 15510682 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
PC USB port og pipetter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15510682 PC USB port og pipetter Hver
1 options
Artikelnummer. 15510682 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 703980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 DKK
    1156.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 53.49 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Software til PLT enhed
  • De PLTconnect™ software giver dig den ekstra sikkerhed ved at vide, at alle dine testresultater til enhver tid er dokumenterede
  • PLTconnect™ sender testresultater for hver pipette automatisk og sikkert gennem USB port på pc'en, gemmer dem der i en database eller som et testcertifikat
  • Det betyder, at du altid har adgang til testresultater for dine pipetter, og kan udskrive certifikater efter behov
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Oversigt Send automatisk og sikkert testresultater for hver pipette
    Til brug med (applikation) Dokumentation af testresultater
    Til brug med (udstyr) PC USB port og pipetter