Få mere at vide
PLpro inhibitor, MedChemExpress
Beskrivelse
PLpro inhibitor is a potent inhibitor of papain-like protease (PLpro) with an IC50 of 2.6 μM. PLpro inhibitor inhibits SARS-CoV-2 PLpro with an IC50 of 5.0 μM and an EC50 of 21.0 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PLpro inhibitor |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1093070-14-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H22N2O2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (121.24 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC(NC(C)=O)=CC=C1C)N[C@H](C)C2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2 |
| Vis mere |