Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PLpro inhibitor 6
Beskrivelse
PLpro inhibitor 6 is a SARS-CoV and SAR-CoV-2 PLpro inhibitor (IC50 values are 2.6 and 5.0 μM, respectively). Inhibits SARS-CoV and SARS-CoV-2 infection of Vero E6 cells in vitro (EC50 values are 13.1 and 21 μM, respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Acetylamino)-2-methyl-N-[(1 R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]benzamide |
| CAS | 1093070-14-4 |
| Mængde | 5 mg |
| Mål | Papain-like Protease Inhibitors |
| Molekylær formel | C22H22N2O2 |
| Renhed | 0.98 |