missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Abnova™ PLOD2 (Human) Recombinant Protein
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
25µg
Beskrivelse
- Sequence: DSEKPSSIPTDKLLVITVATKESDGFHRFMQSAKYFNYTVKVLGQGEEWRGGDGINSIGGGQKVRLMKEVMEHYADQDDLVVMFTECFDVIFAGGPEEVLKKFQKANHKVVFAADGILWPDKRLADKYPVVHIGKRYLNSGGFIGYAPYVNRIVQQWNLQDNDDDQLFYTKVYIDPLKREAINITLDHKCKIFQTLNGAVDEVVLKFENGKARAKNTFYETLPVAINGNGPTKILLNYFGNYVPNSWTQDNGCTLCEFDTVDLSAVDVHPNVSIGVFIEQPTPFLPRFLDILLTLDYPKEALKLFIHNKEVYHEKDIKVFFDKAKHEIKTIKIVGPEENLSQAEARNMGMDFCRQDEKCDYYFSVDADVVLTNPRTLKILIEQNRKIIAPLVTRHGKLWSNFWGALSPDGYYARSEDYVDIVQGNRVGVWNVPYMANVYLIKGKTLRSEMNERNYFVRDKLDPDMALCRNAREMTLQREKDSPTPETFQMLSPPKGVFMYISNRHEFGRLLSTANYNTSHYNNDLWQIFENPVDWKEKYINRDYSKIFTENIVEQPCPDVFWFPIFSEKACDELVEEMEHYGKWSGGKHHDSRISGGYENVPTDDIHMKQVDLENVWLHFIREFIAPVTLKVFAGYYTKGFALLNFVVKYSPERQRSLRPHHDASTFTINIALNNVGEDFQGGGCKFLRYNCSIESPRKGWSFMHPGRLTHLHEGLPVKNGTRYIAVSFIDP
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | AAH37169 |
| Gen-id (Entrez) | 5352 |
| Navn | procollagen-lysine, 2-oxoglutarate 5-dioxygenase 2 |
| Fremstillingsmetode | Wheat germ expression system |
| Kvalitetskontrol test | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Mængde | 25 μg |
| Opbevaringskrav | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | LH2, TLH |
| Gen symbol | PLOD2 |
| Arter | Wheat Germ (in vitro) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- PLOD2 (Human) Recombinant Protein (P01)
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P404-Opbevares i en lukket beholder.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: tris-HCl, reduced glutathione
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion