missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Abnova™ PLOD2 (Human) Recombinant Protein

Artikelnummer. p-7164578
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
25µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16169201

Brand: Abnova™ H00005352P01.10ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Human PLOD2 full-length ORF ( AAH37169, 27 a.a. - 758 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

  • Sequence: DSEKPSSIPTDKLLVITVATKESDGFHRFMQSAKYFNYTVKVLGQGEEWRGGDGINSIGGGQKVRLMKEVMEHYADQDDLVVMFTECFDVIFAGGPEEVLKKFQKANHKVVFAADGILWPDKRLADKYPVVHIGKRYLNSGGFIGYAPYVNRIVQQWNLQDNDDDQLFYTKVYIDPLKREAINITLDHKCKIFQTLNGAVDEVVLKFENGKARAKNTFYETLPVAINGNGPTKILLNYFGNYVPNSWTQDNGCTLCEFDTVDLSAVDVHPNVSIGVFIEQPTPFLPRFLDILLTLDYPKEALKLFIHNKEVYHEKDIKVFFDKAKHEIKTIKIVGPEENLSQAEARNMGMDFCRQDEKCDYYFSVDADVVLTNPRTLKILIEQNRKIIAPLVTRHGKLWSNFWGALSPDGYYARSEDYVDIVQGNRVGVWNVPYMANVYLIKGKTLRSEMNERNYFVRDKLDPDMALCRNAREMTLQREKDSPTPETFQMLSPPKGVFMYISNRHEFGRLLSTANYNTSHYNNDLWQIFENPVDWKEKYINRDYSKIFTENIVEQPCPDVFWFPIFSEKACDELVEEMEHYGKWSGGKHHDSRISGGYENVPTDDIHMKQVDLENVWLHFIREFIAPVTLKVFAGYYTKGFALLNFVVKYSPERQRSLRPHHDASTFTINIALNNVGEDFQGGGCKFLRYNCSIESPRKGWSFMHPGRLTHLHEGLPVKNGTRYIAVSFIDP

Tekniske data

Adgangsnummer AAH37169
Gen-id (Entrez) 5352
Navn procollagen-lysine, 2-oxoglutarate 5-dioxygenase 2
Fremstillingsmetode Wheat germ expression system
Kvalitetskontrol test 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mængde 10 μg
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias LH2, TLH
Gen symbol PLOD2
Arter Wheat Germ (in vitro)
Protein tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PLOD2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P404-Opbevares i en lukket beholder.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: tris-HCl, reduced glutathione
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.