Få mere at vide
BTX™ Tang til mikropladehåndterer med høj gennemstrømning af elektroporation
Artikelnummer. 15791088
Skift visning
Til brug med (udstyr):
BTX Elektroporationspladehåndtering med høj kapacitet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15791088 BTX Elektroporationspladehåndtering med høj kapacitet Hver
1 options
Artikelnummer. 15791088 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 5012017
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tang til høj-gennemgående elektroporation mikropladehåndtering er et tilbehør til at flytte eller udskifte guldkontaktstifter.
Funktioner og fordele:
  • Lavet med en specifik plastificeret tand til at gribe fat i guldkontaktstifterne, men ikke fordybe eller beskadige integriteten af spændingsledningsevnen, disse tænger kommer som standard med High-Throughput pladehåndtering, men kan også købes separat.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) BTX Elektroporationspladehåndtering med høj kapacitet
Grad Generel præcision
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres