Få mere at vide
Melford Plicamycin
Artikelnummer. 30018682
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018682 5 mg
30018681 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018682 Leverandør Melford Leverandørnr. P303000.005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Plicamycin, også kendt som mithramycin eller Mithracin, er et antineoplastisk antibiotikum produceret af bakterien Streptomyces plicatus.
Plicamycin, også kendt som mithramycin eller Mithracin, er et antineoplastisk antibiotikum produceret af bakterien Streptomyces plicatus. Plicamycin binder til DNA og hæmmer både DNA- og RNA-syntese. Det opnår dette ved at binde sig til de guanin-cytosin (GC)-rige områder af DNA, hvilket forhindrer transskription af genetisk information til RNA. Som et resultat afbrydes syntesen af proteiner og andre essentielle cellulære komponenter.
Plicamycin hæmmer aktiviteten af osteoklaster, de celler, der er ansvarlige for at nedbryde knoglevæv. Det interfererer også med funktionen af visse transkriptionsfaktorer, såsom Sp1 (specificitetsprotein 1). Transkriptionsfaktorer er proteiner, der regulerer transskriptionen af gener. Ved at forstyrre aktiviteten af transkriptionsfaktorer påvirker plicamycin ekspressionen af gener involveret i cellevækst og -differentiering.
Forskere kan anvende plicamycin til at undersøge dets virkninger på genekspression, cellecyklusregulering og apoptose i kræftceller.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Plicamycin
CAS 18378-89-7
Mængde 5 mg
Molekylær formel C52H76O24