Få mere at vide
Hecht Karl™ Plexiglas Reagensglasstativer
Artikelnummer. p-8004448
Højde (metrisk):
75 mm
76 mm
Artikelnummer. 10503652
Brand: Hecht Karl™ 42807010
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Holder Rør (13 mm)
Materiale Plexiglas
Stillinger 12
Mængde Pakke m. 1 stk.
Højde (metrisk) 76 mm
Diameter (metrisk) åbning 13 mm