Få mere at vide
Hecht Karl™ Plexiglas Reagensglasstativer
Højde (metrisk):
75 mm
76 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Holder | Rør (18 mm) |
| Materiale | Plexiglas |
| Stillinger | 12 |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
| Diameter (metrisk) åbning | 18 mm |