Få mere at vide
Pleuromutilin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499176
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499176 100 mg 100mg
16462396 500 mg -
16444937 50 mg -
16439278 10 mg -
16431708 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499176 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2301
MedChemExpress Pleuromutilin (Drosophilin B) inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 50S ribosomal subunit of bacteria.
Pleuromutilin (Drosophilin B) inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 50S ribosomal subunit of bacteria.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pleuromutilin
Fysisk form Powder
CAS 125-65-5
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H34O5
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Drosophilin B Mutilin 14-glycolate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (264.20 mM)
SMIL C[C@@H]([C@@H]([C@@](C)(C[C@H]1OC(CO)=O)C=C)O)C(CC[C@H]2C)(CCC3=O)[C@]3([H])C21C
Molekylvægt (g/mol) 378.5
Formel vægt 378.5
Procent renhed 98.0%