Få mere at vide
Plerixafor octahydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497896
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497896 100 mg 100mg
16454057 50 mg -
16438148 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16497896 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50912
MedChemExpress Plerixafor octahydrochloride (AMD3100 octahydrochloride) is a selective CXCR4 antagonist with an IC50 of 44 nM.
Plerixafor octahydrochloride (AMD3100 octahydrochloride) is a selective CXCR4 antagonist with an IC50 of 44 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Plerixafor octahydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 155148-31-5
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H62Cl8N8
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym AMD3100 octahydrochlorideJM3100 octahydrochlorideSID791 octahydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (125.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL [H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.N1(CCCNCCNCCCNCC1)CC2=CC=C(C=C2)CN3CCCNCCNCCCNCC3
Molekylvægt (g/mol) 794.47
Formel vægt 794.47
Procent renhed 98.0%