Få mere at vide
Plerixafor, Mikromol™
Artikelnummer. 30050919
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050919 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30050919 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3938.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Plerixafor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Plerixafor
CAS 110078-46-1
Analyt- eller komponentnavne Plerixafor
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H54 N8
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane, 1,1'-[1,4-phenylenebis(methylene)]bis-, 1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis[1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane], 1,1'-Xylyl bis-1.4,8,11 tetraaza cyclotetradecane, AMD 3100, JKL 169, JM 3100, Mozobil, Plerixafor, SDZ SID 791, SID791
InChI formel InChI=1S/C28H54N8/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2
SMIL C(N1CCCNCCNCCCNCC1)c2ccc(CN3CCCNCCNCCCNCC3)cc2
IUPAC navn 1-[[4-(1,4,8,11-tetrazacyclotetradec-1-ylmethyl)phenyl]methyl]-1,4,8,11-tetrazacyclotetradecane
Molekylvægt (g/mol) 502.78
Mængde 250 mg
Formel vægt 502.4471 g/mol