Få mere at vide
Invitrogen™ pLenti6.3/V5™-TOPO™ TA Cloning™ Kit
Artikelnummer. 10276743
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10276743 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10276743 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K531520
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
pLenti6.3/V5™-TOPO™ TA Cloning™ Kit
Invitrogen's™ pLenti6.3 ⁄V5 -™TOPO ™Cloning Kit er en del af vores ViraPower™ HiPerform™ Lentiviralt udtrykssystem (katalog K5310-00).
De pLenti6.3⁄V5™-TOPO™ -TA Cloning Kit indeholder TOPO™ - tilpasset ViraPower™ HiPerform™ lentiviral ekspressionsvektor, pLenti6.3⁄V5™-TOPO™ til hurtig PCR-baseret kloning og ekspression på højt niveau af et målgen i delende og ikke-delende pattedyrsceller. De pLenti6.3⁄V5™-TOPO™ vektor er udstyret med to genetiske nøgleelementer, hvilket gør den til en HiPerform™ vektor: Woodchuck Posttranscriptional Regulatory Element (WPRE) og den centrale Polypurine Tract (cPPT) sekvens fra HIV-1 integrasegenet for at producere mindst 4 gange stigning i proteinekspression sammenlignet med vektorer, der mangler disse elementer.
Fordele
  • Stabilt udtryk
  • Langsigtede eksperimenter
  • Nøjagtig titer af funktionel virus
  • 5 minutter, høj effektivitet TOPO™ PCR-kloning i tre enkle trin
    Nøglefunktioner
  • HiPerform™ WPRE og cPPT elementer
  • CMV-promotor
  • V5-epitopmærke ved C-terminalen
  • Blasticidin
    udvælgelsessæt inkluderer
  • En lacZ vektor som en positiv kontrol, pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ™
  • Stbl3™ kompetente celler
    Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til nogen terapeutisk eller diagnostisk brug.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Celletype Kompetent celle
    Kloningsmetode TOPO-TA
    Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
    Indhold og opbevaring TOPO™ TA Cloning Reagenser (boks 1)
    pLenti6.3?V5™-TOPO™ (5-10 ⁄μng L): 20μ L, -°20 C
    pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ™ kontrolvektor (0,5 μg ⁄μL): 20 μL, -20 C °10
    X PCR-buffer: 100μ L, -20 °C
    dNTP-blanding: 10μ L, -°20 C
    Saltopløsning: 50μ L, -20 °C
    CMV Forward Primer (100 ng ⁄μL): 20μ L, -20 °C
    V5 (C-term) Reverse Primer (100 ng ⁄μL): 20μ L, -20 °C
    kontrol PCR skabelon (50 ng ⁄μL): 10μ L, -20 °C
    kontrol PCR Primere (100 ng ⁄μL): 10μ L, hver -20 °C
    sterilt vand: 1 mL
    En Shot™ Stbl3™ Kemisk kompetent E. coli (boks 2)
    Stbl3™ Celler: 21 x 50μ L, -°80 C
    pUC19 kontrol DNA (10 ⁄μpg L): 50μ
    L, -80 °C S.OC Medium: 6 ml, -80 °C
    Leveringstype Lentiviral
    Format Sæt
    Udtrykssystem ViraPower™ HiPerform™ Lentivirale udtrykssystemer
    Til brug med (applikation) Proteinekspression
    Nøglefunktioner Viralt udtryk
    Produktlinje HiPerform , TOPO , ViraPower
    Produkttype Kloningssæt
    Promotor CMV
    Protein tag V5 Epitope Tag
    Mængde 1 sæt
    Udvælgelsesagent (eukaryot) Blasticidin
    Udvælgelsesmarkør Promoter SV40 Promoter
    Vektor pLenti, TOPO-TA Vector